Kluczowe dokumenty
GF29575648
Manganese-nickel alloy, Mn88Ni12
foil, 8mm disks, 0.125mm thickness, as rolled
Synonim(y):
MN010230
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
foil (disks - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 295-756-48
rozmiar × grubość
8 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)