Kluczowe dokumenty
GF29232963
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
rod, 1000mm x 3.0mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI117905
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 292-329-63
dł. × śr.
1000 mm × 3.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)