Kluczowe dokumenty
GF28702650
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, 20 mm diameter, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 603175
Wybierz wielkość
1 EA
2700,00 zł
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
2700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 287-026-50
Średnica
20 mm
grubość
1.0 mm
średnica
20 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)