Kluczowe dokumenty
GF28610041
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
5m wire, 1.0mm diameter, annealed
Synonim(y):
NI095160
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 286-100-41
dł. × śr.
5 m × 1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)