Kluczowe dokumenty
GF28017637
Molybdenum
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 92.4μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Synonim(y):
Molybdenum, MO004500
About This Item
Próba
99.90%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 280-176-37
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
10 mm × 0.1 μm
tw
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)