Kluczowe dokumenty
GF27565128
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
200mm tube, 6.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 6.36mm inside diameter
Synonim(y):
NI197651
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 275-651-28
dł. × grubość ścianki
200 mm × 0.07 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
6.5 mm × 6.36 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)