GF26773230
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 13.9mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin aluminum 0.55mm, 99.9%
Synonim(y):
Aluminum, AL002656
About This Item
opis
cell wall 0.064mm
Próba
99.90%
Postać
honeycomb
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 267-732-30
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar × grubość
300x300 mm × 13.9 mm
rozmiar
6.3 mm
tw
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3