GF26686299
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
500mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, annealed
Synonim(y):
FE227180
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 266-862-99
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.15 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
0.8 mm × 0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)