Key Documents
GF25956917
Palladium
wire reel, 2m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Palladium, PD005140
About This Item
Próba
99.99%
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 259-569-17
rezystywność
9.96 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
2 m × 0.25 mm
tw
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
gęstość
12.02 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N