Merck
GF24764542
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 300 x 300mm, 0.15mm thickness, hard
Synonim(y):
FE220290
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
foil (temper hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 247-645-42
rozmiar × grubość
300 mm × 300 mm × 0.15 mm