Merck
GF24693419
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
1m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonim(y):
CU055120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 246-934-19
dł. × śr.
1 m × 0.025 mm