Kluczowe dokumenty
GF24663012
Silver
foil, 0.5m coil, thickness 0.035mm, as rolled, 99.95+%
Synonim(y):
Silver, AG000280
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 246-630-12
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość
0.5 m × 0.035 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)