Kluczowe dokumenty
GF24548463
Carbon
microleaf, 50x70mm, thinness 1.25μm, specific density 250μg/cm2, 99.997%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 004980, Charcoal activated
About This Item
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.997%
Postać
foil (microleaf)
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 245-484-63
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar × grubość
50 × 70 mm × 1.25 μm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)