Kluczowe dokumenty
GF24520081
Polymethylpentene
TPX®, granule, 3 mm nominal granule size, weight 1000 g, grade dx820
Synonim(y):
ME316302
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 245-200-81
masa
1000 g
nominalna wielkość granulek
3 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)