Kluczowe dokumenty
GF24484541
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 1 mm diameter, length 0.5 m, temper annealed
Synonim(y):
W 145500
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Produkt GF24484541 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
≥99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 244-845-41
Długość
0.5 m
średnica
1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)