Merck
GF24175469
Boron nitride
rod, 3.6 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonim(y):
B 607907
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 241-754-69
Długość
100 mm
średnica
3.6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com