Kluczowe dokumenty
GF24079855
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 200 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
SI617480
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 240-798-55
Długość
200 mm
śr. zewn.
25 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)