Merck
GF23655652
Tin
wire reel, 10m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.99+%
Synonim(y):
Tin, SN005110
Wybierz wielkość
1 EA
3830,00 zł
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3830,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141745
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 236-556-52
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
10 m × 0.25 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Tin in the environment].
Iu P Popov et al.
Gigiena i sanitariia, (9)(9), 55-57 (1983-09-01)
Inorganic tin: chemistry, disposition and role in nuclear medicine diagnostic skeletal imaging agents.
M D Francis et al.
International journal of nuclear medicine and biology, 8(2-3), 145-152 (1981-01-01)
The newer essential trace elements, chromium, tin, nickel, vanadium and silicon.
W Mertz
The Proceedings of the Nutrition Society, 33(3), 307-313 (1974-12-01)
K A Winship
Adverse drug reactions and acute poisoning reviews, 7(1), 19-38 (1988-01-01)
Inorganic tin salts are poorly absorbed and rapidly excreted in the faeces; as a result they have a low toxicity. Only about 5 per cent is absorbed from the gastrointestinal tract, widely distributed in the body, then excreted by the
F J de Araujo et al.
Genes and immunity, 16(4), 284-288 (2015-03-13)
Functional variations in the mannose-binding lectin (MBL2) gene causing low levels of serum MBL are associated with susceptibility to numerous infectious diseases. We investigated whether there is genetic association of MBL2 variant alleles with cutaneous leishmaniasis (CL) caused by Leishmania