Key Documents
GF22451420
Indium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.04mm, 99.8%
Synonim(y):
Indium, IN000190
About This Item
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
99.80%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 224-514-20
rezystywność
8.37 μΩ-cm
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.04 mm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3