Merck
GF22341800
Titanium
tube, outside diameter 7.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonim(y):
TI007370
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ti
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
47.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141746
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
temp. samozapłonu
860 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 223-418-00
rezystywność
42.0 μΩ-cm, 20°C
Długość
100 mm
śr. zewn.
7.0 mm
grubość ścianki
1.0 mm
bp
3287 °C (lit.)
mp
1660 °C (lit.)
gęstość
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Klucz InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)