Key Documents
GF22064914
Nickel/Chromium
rod, Ni 80%/Cr 20%, 6.0 mm diameter, length 100 mm, temper annealed
Synonim(y):
NI057919
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 220-649-14
Długość
100 mm
średnica
6.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com