Kluczowe dokumenty
GF22007595
Zirconium
foil, 10mm disks, thickness 0.125mm, annealed, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000270
About This Item
Próba
99.20%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 220-075-95
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
10 mm × 0.125 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)