Merck
GF21808290
Silver
mesh, nominal aperture 0.25 mm, size 100 × 100 mm, wire diameter 0.06 mm
Synonim(y):
AG008710
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
mesh
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 218-082-90
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
wielkość nominalna otworu
0.25 mm
rozmiar
100 × 100 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)