Kluczowe dokumenty
GF20924197
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 200 mm, temper as drawn
Synonim(y):
FK267920
About This Item
Kod UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 209-241-97
Długość
200 mm
średnica
8.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)