Kluczowe dokumenty
GF20810641
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), tube, outside diameter 9.25mm, L 500 mm, wall thickness 0.375 mm
Synonim(y):
FP307090
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 208-106-41
Długość
500 mm
grubość ścianki
0.375 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)