Kluczowe dokumenty
GF20633655
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness
Synonim(y):
AG060220
Wybierz wielkość
1 EA
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 206-336-55
dł. × grubość
0.5 m × 0.05 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)