Kluczowe dokumenty
GF20569697
Rhodium
foil, 12mm disks, thickness 0.5mm, as rolled, 99.9%
Synonim(y):
RH000270
About This Item
Próba
99.90%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 205-696-97
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
12 mm × 0.5 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)