Kluczowe dokumenty
GF19043287
Iron
foil, thickness 0.9 mm, 4 mm diameter, purity 99.5%
Synonim(y):
FE000414
About This Item
Wzór liniowy:
Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
55.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141721
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99.5%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 190-432-87
rezystywność
9.71 μΩ-cm
Średnica
4 mm
grubość
0.9 mm
średnica
4 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
gęstość
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Klucz InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)