Kluczowe dokumenty
GF19011844
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 50 x 50mm, 2.0mm thickness
Synonim(y):
AG060400
Wybierz wielkość
1 EA
3510,00 zł
3510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 190-118-44
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)