Kluczowe dokumenty
GF18865659
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.2 mm diameter, length 10 m, temper annealed
Synonim(y):
W 145370
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 188-656-59
Długość
10 m
średnica
0.2 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)