Kluczowe dokumenty
GF18661619
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 2m coil, 14mm coil width, 0.635mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE280360
Wybierz wielkość
1 EA
2030,00 zł
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2030,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
2030,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
as rolled - condition c (precipitation hardenable)
Formularz
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 186-616-19
dł. × szer. × grubość
2 m × 14 mm × 0.635 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)