Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 922,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141747
MDL number:
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 183-524-25
resistivity
4.9 μΩ-cm, 20°C
L × W × thickness
0.2 m × 1.5 mm × 0.1 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
density
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W]
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form foil | form foil | form foil | form foil |
| manufacturer/tradename Goodfellow 183-524-25 | manufacturer/tradename Goodfellow 064-730-33 | manufacturer/tradename Goodfellow 992-870-61 | manufacturer/tradename Goodfellow 078-327-29 |
| assay 99.95% | assay 99.95% | assay ≥99.95% | assay 99.95% |
| density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) | density 19.3 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 4.9 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.9 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.9 μΩ-cm, 20°C | resistivity 4.9 μΩ-cm, 20°C |
| bp 5660 °C (lit.) | bp 5660 °C (lit.) | bp 5660 °C (lit.) | bp 5660 °C (lit.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?