Kluczowe dokumenty
GF16935396
Antimony
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, permanent polyester support, 95+%
Synonim(y):
Antimony, SB000070
About This Item
Próba
95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 169-353-96
opór
41.7 μΩ-cm
rozmiar × grubość
25 x 25 mm × 0.005 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
gęstość
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Klucz InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)