Kluczowe dokumenty
GF16823639
Invar® - Controlled Expansion Alloy, Fe64Ni36
foil, 10mm disks, 0.02mm thickness
Synonim(y):
FE020220
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
foil (disc)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 168-236-39
śr. × grubość
10 mm × 0.02 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)