GF16506817
Iron/boron/silicon
foil, Fe 78%/B 13%/Si 9%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Synonim(y):
FE810250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 165-068-17
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
50 mm
grubość
0.025 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)