Kluczowe dokumenty
GF15518640
Magnesium alloy AZ61A, Mg93Al6Zn1
rod, 500mm x 25mm diameter
Synonim(y):
MG097940
Wybierz wielkość
1 EA
3280,00 zł
3280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3280,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
3280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 155-186-40
dł. × śr.
500 mm × 25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)