Merck
GF15497477
Tin
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.006mm, 99.75%
Synonim(y):
Tin, SN000110
Wybierz wielkość
1 EA
3620,00 zł
3620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141745
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.75%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 154-974-77
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
50 x 50 mm × 0.006 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lis Danielsen et al.
Forensic science international, 134(2-3), 134-141 (2003-07-10)
Previously, electrical injuries have been suggested caused only by the concomitant heat developed during the passage of an electrical current. Recent experimental studies on fully anesthetized pigs and the study of one human case have, however, shown typical electrical alterations.
Mercury contamination removed with tin foil.
R Grajower et al.
Operative dentistry, 9(3), 101-104 (1984-01-01)
Britta A Jung et al.
Clinical oral implants research, 22(6), 664-668 (2010-11-04)
To evaluate the necessity of three-dimensional imaging (computed tomography [CT]/cone-beam computed tomography [CBCT]) for paramedian insertion of palatal implants. Lateral radiographs and CBCT scans were performed from 18 human skulls. For lateral cephalometry, the nasal floor (right/left) and the oral
Gabriel Santpere et al.
Genome biology and evolution, 7(6), 1490-1505 (2015-05-16)
We set out to investigate potential differences and similarities between the selective forces acting upon the coding and noncoding regions of five different sets of genes defined according to functional and evolutionary criteria: 1) two reference gene sets presenting accelerated
Are nickel, vanadium, silicon, fluorine, and tin essential for man? A review.
F H Nielsen et al.
The American journal of clinical nutrition, 27(5), 515-520 (1974-05-01)