Merck
GF15317906
Platinum
foil, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 5 mm
Synonim(y):
PT000247
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 153-179-06
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
Długość
0.1 m
szerokość zwoju
5 mm
grubość
0.05 mm
tw
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com