Kluczowe dokumenty
GF15051923
Platinum
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.0075mm, as rolled, 99.95%
Synonim(y):
Platinum, PT000210
About This Item
Próba
99.95%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 150-519-23
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
100 x 100 mm × 0.0075 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)