Merck
GF14853179
Carbon
rod, 300mm, diameter 10.0mm, graphite, 100%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 007930, Charcoal activated
Wybierz wielkość
1 EA
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2620,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
100%
Formularz
rod
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 148-531-79
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
rozmiar śr.
300 mm × 10.0 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chi-Jung Su et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(6), 4201-4206 (2014-04-18)
Carbon nanofibers (CNFs) have wide applications in energy storage devices, electrically conducting composites, selective adsorbents, and catalyst supports. Catalytic chemical vapor deposition was carried out in this work to synthesize CNFs at mild temperatures of 700 and 800 degrees C.
Cancer treatment: Sharp shooters.
Vivien Marx
Nature, 508(7494), 133-138 (2014-04-04)
Anna Iliadi et al.
American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics : official publication of the American Association of Orthodontists, its constituent societies, and the American Board of Orthodontics, 145(4), 425-433 (2014-04-08)
The aim of this study was to assess the effect of intraoral aging on the setting status of a resin composite and a glass ionomer adhesive, relative to control specimens stored in water. Metallic brackets were bonded with resin composite
Ivar Zekker et al.
Environmental technology, 35(9-12), 1565-1576 (2014-04-08)
Maintaining stability of low concentration (< 1 g L(-1)) floccular biomass in the nitritation-anaerobic ammonium oxidation (anammox) process in the sequencing batch reactor (SBR) system for the treatment of high COD (> 15,000 mg O2 L(-1)) to N (1680 mg
Kimberly T Barrett et al.
Nature, 509(7498), 71-75 (2014-04-22)
One of the most well-recognized stereogenic elements in a chiral molecule is an sp(3)-hybridized carbon atom that is connected to four different substituents. Axes of chirality can also exist about bonds with hindered barriers of rotation; molecules containing such axes