Kluczowe dokumenty
GF14027521
Thoriated tungsten
wire, W 99%/Th 1%, 0.5 mm diameter, length 5 m, temper annealed
Synonim(y):
W 145450
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Próba
≥99%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 140-275-21
Długość
5 m
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)