Kluczowe dokumenty
GF13788377
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
200mm tube, 1.27mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 0.77mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
NI117200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 137-883-77
dł. × grubość
200 mm × 0.25 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
1.27 mm × 0.77 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)