Merck
GF13362049
Silver
foil, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.95+%
Synonim(y):
AG000501
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141740
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.95%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 133-620-49
rezystywność
1.59 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
2.0 mm
tw
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
gęstość
10.49 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3