Merck
GF12780547
Bismuth
foil, thickness 0.0125 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
Synonim(y):
BI000130
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Bi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141706
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
opis
Light Tight (LT)
Próba
99.97%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 127-805-47
rezystywność
129 μΩ-cm, 20°C
rozmiar
50 × 50 mm
grubość
0.0125 mm
Matryca
Permanent Polyester support
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
gęstość
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
Klucz InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
All foils are mounted on a permanent support which cannot be removed without damaging the foil.
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)