Kluczowe dokumenty
GF12600762
Titanium/Aluminum/Vanadium
rod, Ti 90%/Al 6%/V 4%, 2.0 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Synonim(y):
TI017905
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 126-007-62
Długość
500 mm
średnica
2.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)