Merck
GF12230154
Holmium
rod, 50mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Synonim(y):
Holmium, HO007910
Wybierz wielkość
1 EA
9560,00 zł
9560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
9560,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ho
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141606
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
9560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 122-301-54
dł. × śr.
50 mm × 6.35 mm
gęstość
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
Klucz InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A B Imhoff et al.
Der Orthopade, 27(8), 518-531 (1998-10-21)
The goal for arthroscopic stabilization of anterior glenohumeral instability is to achieve an outcome equivalent to or better than open procedures. A number of arthroscopic procedures have been advocated to reestablish continuity of the inferior glenohumeral ligament complex (IGHLC) with
Brian R Matlaga et al.
Current opinion in urology, 17(1), 27-31 (2006-12-05)
The surgical treatment of benign prostatic hyperplasia is a dynamic, evolving field. Holmium laser enucleation of the prostate has been one of the most rigorously analyzed interventions for benign prostatic hyperplasia. In the 12 months since July 2005, a number
Lori B Lerner et al.
The Urologic clinics of North America, 36(4), 485-495 (2009-11-28)
The high-powered holmium laser is an excellent tool for the surgical treatment of benign prostatic hyperplasia. This article discusses the background of holmium use in the prostate and describes the surgical techniques of holmium laser ablation of the prostate and
Hemendra N Shah et al.
The Journal of urology, 177(4), 1468-1474 (2007-03-27)
In a prospective manner we evaluated the learning experience of an endourologist inexperienced with holmium laser prostate enucleation and its impact on surgical outcome. We also reviewed the literature to document technical features of holmium laser prostate enucleation at different
Hemendra N Shah et al.
BJU international, 100(1), 94-101 (2007-04-11)
To evaluate, in a prospective study, the complications in 280 patients undergoing holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) at our institution, and to review previous reports to determine the overall incidence and types of various complications, and analyse their