GF12223505
Alumina
sphere, 10.0 mm diameter, 5 pcs, tolerance +/-2.5um
Synonim(y):
AL606870
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
spheres
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 122-235-05
średnica
10.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)