Key Documents
GF12144541
Zirconium
foil, 6mm disks, thickness 0.01mm, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR000170
About This Item
Próba
99.20%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 121-445-41
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
śr. × grubość
6 mm × 0.01 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials