Kluczowe dokumenty
GF11943604
Polyhydroxyalkaonate - Biopolymer
(PHA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 200 g, condition wood flour composite
Synonim(y):
PH326301
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Formularz
granular
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 119-436-04
masa
200 g
nominalna wielkość granulek
3 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)