GF11844446
Platinum/Rhodium
wire, Pt 80%/Rh 20%, 1.0 mm diameter, length 0.2 m
Synonim(y):
PC115150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 118-444-46
Długość
0.2 m
średnica
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)